Fontos dokumentumok
P9386
Poly-L-histidine
mol wt 5,000-25,000
Szinonimák:
L-Histidine homopolymer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder or solid
Minőségi szint
molekulatömeg
5,000-25,000
szín
white to light yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](Cc1[nH]cnc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a polycation for the dispersion of multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs)
- as a polyionic compound to investigate its ability to rupture extracellular enveloped virus membrane
- in screening its anti-prion activity in cell based and in vivo anti-prion assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.