Fontos dokumentumok
90101
Ampliflu™ Red
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
fluoreszcencia
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13
InChI
1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKYCWFICOKSIHZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Quantification of inflammatory mediators
- Determination of free and esterified cholesterol contents
- Evaluation of compounds as substrates for GABA-AT compounds
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3