Fontos dokumentumok
P8125
Peroxidase from horseradish
Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Szinonimák:
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I
Minőségi szint
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
molekulatömeg
~44 kDa
oldhatóság
0.1 M phosphate buffer: soluble (pH 6.0)
H2O: soluble
abszorbancia arány
RZ ≥1.0
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in fecal starch analysis
- to measure plasma glucose levels by Trinder method
- to incubate feruloylated arabinoxylan fractions and also to evaluate oxidative coupling
- in the detection of glycoproteins
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.
Protocols
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.