Fontos dokumentumok
S8160
Superoxide Dismutase from bovine liver
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Szinonimák:
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1500 units/mg protein
molekulatömeg
32.5 kDa
összetétel
Protein, ≥70% biuret
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... SOD1(281495)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.