Merck
A1888
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt
≥98% (HPLC), chromogenic, powder
Szinonimák:
AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
1 G
30 600,00 Ft
2 G
47 100,00 Ft
5 G
115 000,00 Ft
30 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24N6O6S4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
548.68
Beilstein:
7329461
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, ≥98% (HPLC)
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
A994111557194430
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Általános leírás
ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), is water soluble chemical compound used as chromogenic substrate:
  • ABTS together with hydrogen peroxide for reaction with peroxidase enzymes (like HRP for example).
  • ABTS together with laccase or bilirubin oxidase.
ABTS mainly used in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) procedures.
A peroxidase reaction of ABTS in the presence of hydrogen peroxide produces a green soluble end product which can be read spectrophotometrically at 405nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS).††† ABTS, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt is light sensitive.
Alkalmazás
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is green in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 1% sodium dodecyl sulfate (SDS). Recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.
  • 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt has been used as a substrate in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay).[1][2]
  • ABTS is significantly used by the food industry, to measure the antioxidant capacities within different foods.
  • ABTS is also used to monitor glucose concentrations in different solutions including blood serum.
  • It is recommended for ELISA (microwell) procedures, not recommended for membrane applications.Since it is less readily oxidized than TMB and OPD substrates, ABTS is less sensitive for ELISA applications. Thus ABTS has some advantageous over TMB and OPD in cases of large background results.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evaluation of ELISA with ABTS, 2-2'-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonic acid), as the substrate of peroxidase and its application to the diagnosis of schistosomiasis.
Matsuda H et al.
The Japanese Journal of Experimental Medicine, 54, 131-131 (1984)
Structure-based mutagenesis of herpes simplex virus glycoprotein D defines three critical regions at the gD-HveA/HVEM binding interface.
Connolly SA et al.
Journal of Virology, 77, 8127-8127 (2003)
Crowther JR
ELISA: Theory and Practice (1995)
A simple, specific, and highly sensitive blocking enzyme-linked immunosorbent assay for detection of antibodies to bovine herpesvirus 1.
Kramps JA et al.
Journal of Clinical Microbiology, 32, 2175-2175 (1994)
Fan Shi et al.
Biotechnology letters, 42(5), 825-832 (2020-01-30)
To effectively and conveniently detect pathogenic bacteria, this study aimed to develop label-free biosensors fabricated affinity peptides that can recognize targeted bacteria strains and enable precise quantitative detections. A 12-mer peptide with high binding affinity toward Escherichia coli O157:H7 was
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Kapcsolódó tartalom
Product Information Sheet
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the color of ABTS solution after dissolving ABTS in water?
    1 answer
    1. For batch release, this product’s appearance in water is tested at a concentration of 10 mg/mL. The observed color range is from faint green to green to green-yellow.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product A1888, 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt?
    1 answer
    1. This product is available in powder form and is not a prepared solution. Should a prepared solution be preferred, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/roche/11684302001
      Helpful?
  3. What is the weight of 1G?
    1 answer
    1. This product is available in 1, 2, and 5 gram quantities. The G in 1G represents 'gram'. The total packing weights, including the bottle, are 6 grams, 8 grams, and 18 grams, respectively.
      Helpful?