Fontos dokumentumok
10108090001
Roche
Peroxidase (POD)
grade I, from horseradish
Szinonimák:
POD, peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horseradish
Minőségi szint
form
lyophilized (salt-free)
specifikus aktivitás
≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.)
250 U/mg
kiszerelés
pkg of 25,000 U
gyártó/kereskedő neve
Roche
optimális pH
6.0-6.5
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Purity number: approximately 3.0 (A403/A275)
Elkészítési megjegyzés
Working solution: PBS (phosphate buffered saline) or water (starting concentration 20 mg/ml).
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1