Fontos dokumentumok
P2088
Peroxidase from horseradish
Highly stabilized, essentially salt-free, lyophilized powder, 200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
Szinonimák:
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
horseradish
Minőségi szint
Forma
essentially salt-free, lyophilized powder
specifikus aktivitás
200-300 units/mg solid (using pyrogallol)
molekulatömeg
~44 kDa
abszorbancia arány
RZ 2.6-3.4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Gátló
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
Fedezze fel a tormából származó peroxidáz enzimeket, termékeket, szubsztrátokat és inhibitorokat ELISA, immunoassay és fehérjealkalmazási igényeihez.
Protocols
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.