Fontos dokumentumok
516531
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Horseradish
Szinonimák:
Peroxidase, Horseradish
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma
lyophilized solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥200 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
0.1 M phosphate, pH 6.0-7.0: 5 mg/mL
abszorbancia arány
RZ3.0
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Note: 1 KU = 1000 units.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining.
Suitable for conjugation to proteins and antibodies and as a cytochemical marker in immunohistochemical staining. Has an optimal pH of 7.0.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the production of 1 mg purpurogallin in 20 s at 20°C, pH 6.0.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 year at 4°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1