Merck
B4377
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
esterase substrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7BrClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C10H7BrClNO2/c1-5(14)15-8-4-13-7-3-2-6(11)10(12)9(7)8/h2-4,13H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPWLFFMSSOAORQ-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Sealed ampule.
Vigyázat
Decomposes in storage with development of dark blue-green color.
Szubsztrátok
A histochemical substrate for esterase.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Studies in enzyme cytochemistry. V. An appraisal of indigogenic reactions for esterase localization.
S J HOLT et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 148(933), 520-532 (1958-04-08)