SRP0415
PKM1 active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
OIP3, PK3, PKM2, TCB, pyruvate kinase, muscle
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥80% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
59 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
1.8 mg/mL
technika/technikák
cell based assay: suitable
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PKM(5315)
Általános leírás
Pyruvate kinase (PK) has four isozymes such as PKL, PKR, PKM1, and PKM2. PKM1/2 is located in the distal convoluted tubule of the kidney, embryo, lungs, proliferative tissues, retina, adipose tissues, and islets. The PKM1 gene is located on the human chromosome at 15q23.
Alkalmazás
- cell-based kinase assay to study the ability of a compound to inhibit the kinase activity of PKM1.
- oxidative stress experiments on PKM2.
- Co-immunoprecipitation (Co-IP) to determine pyruvate kinase M2 (PKM2) as a novel direct binding partner of phosphoserine aminotransferase 1 (PSAT1).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)