5.04537
PKM2 Activator III
Szinonimák:
PKM2 Activator III, Pyruvate Kinase M2 Activator III, N-(4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazine-1-carbonyl)phenyl)quinoline-8-sulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
PKM2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3