Fontos dokumentumok
SAE0021
Pyruvate Kinase M2 human
recombinant, expressed in E. coli, specific activity ≥100 unit/mg protein
Szinonimák:
Cytosolic Thyroid hormone-binding protein (CTHBP), M2-PK, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), PKM2, Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase muscle isozyme, p58
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥100 units/mg protein
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)