Fontos dokumentumok
P7002
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate
≥97% (enzymatic), powder
Szinonimák:
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid trisodium salt, PEP
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Phospho(enol)pyruvic acid trisodium salt hydrate, ≥97% (enzymatic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (enzymatic)
Forma
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- several enzyme activity assays, such as PRPP synthetase (PRPPS) assay, ribokinase (RK) assay, adenine phosphoribosyltransferase (APRT) assay
- in the reaction mixture for enzyme kinetic assay to determine platelet-derived growth factor receptor α (PDGFRA) kinetic parameters
- as a component in buffer B to react with adenosine diphosphate (ADP) to form adenosine triphosphate (ATP) for energy charge measurement
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?