550602
PKM2 Activator II, DASA
The PKM2 Activator II, DASA modulates the biological activity of PKM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
PKM2 Activator II, DASA, Pyruvate Kinase M2 Activator II, 1-(2,6-Difluorophenylsulfonyl)-4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)piperazine
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(C=CC=C1F)=C1S(N2CCN(S(C3=CC4=C(OCCO4)C=C3)(=O)=O)CC2)(=O)=O
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Boxer, M.B., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1048.
WGK
WGK 3