Fontos dokumentumok
R8875
Rotenone
≥95% (HPLC), powder, NADH-CoQ reductase inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Rotenone, ≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on cell proliferation
- to detect the production of cellular reactive oxygen species in isolated rat forebrain mitochondria
- to measure mitochondrial enzymatic activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?