SRP0189
Pyruvate kinase M2 Active from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
M2-PK tumor, OPA-interacting protein 3 (OIP-3), Pyruvate kinase 3 (PK3), Pyruvate kinase, muscle, Thyroid hormone-binding protein 1 (THBP1)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
58 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
>0.02 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
mouse ... PKM2(18746)
Általános leírás
Murine Pyruvate kinase M2 (PKM2) (GenBank Accession No. NM_011099), amino acids 2-end, with N-terminal His tag, MW = 58kDa, expressed in an Escherichia coli expression system.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.