Fontos dokumentumok
MAK071
Pyruvate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Assay Kit for Pyruvate Detection
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
gastrointestinal diseases; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PKLR(5313) , PKM2(5315)
mouse ... PKLR(18770) , PKM2(18746)
rat ... PKLR(24651) , PKM2(25630)
Általános leírás
Alkalmasság
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.