Fontos dokumentumok
MAK072
Pyruvate Kinase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
hematological disorder; cancer
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
The Pyruvate Kinase Activity Assay Kit provides a simple and direct procedure for measuring pyruvate kinase activity in a variety of biological samples. Pyruvate concentration is determined by a coupled enzyme assay, which results in a colorimetric (570 nm)/ fluorometric (λex = 535/λem = 587 nm) product, proportional to the pyruvate present. One unit of pyruvate kinase is the amount of enzyme that will transfer a phosphate group from PEP to ADP to generate 1.0 μmole of pyruvate per minute at 25 °C.
Alkalmazás
Alkalmasság
Elv
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.