Fontos dokumentumok
P0564
Phospho(enol)pyruvic acid monosodium salt hydrate
≥97% (enzymatic)
Szinonimák:
2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monosodium, mono-Sodium phosphoenolpyruvate hydrate, Monosodium phosphoenolpyruvate
Teszt
≥97% (enzymatic)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H2O/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEQQMAFLJISSCR-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.