Fontos dokumentumok
N7634
Nifedipine
≥98% (HPLC), powder, L-type Ca²⁺ channel blocker
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nifedipine, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
kezdeményező
Bayer
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2A(135) , ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CYP1A2(1544) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Cacna1c(24239) , Cacna1d(29716) , Kcnj1(24521) , Kcnn4(65206) , Tbxas1(24886)
Alkalmazás
- to evaluate its effect on myenteric neuronal calcium current through R-type calcium channel in guinea pig small intestine
- to evaluate the neuroprotective effect of L-type calcium channel blockers in cholinergic and dopaminergic neurons
- to identify the effect of co-administration of nifedipine (anti-hypertensive drug) along with hypoglycemic drug on human umbilical vein cells (HUVECs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.