Fontos dokumentumok
A5605
Amlodipine besylate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5- pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester benzene sulfonate, Norvasc
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.