481981
Nifedipine
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
Szinonimák:
Nifedipine, L-Type Calcium Channel Blocker III
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Merck USA index - 14, 6528
Minőségi szint
Teszt
≥98% (UV)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: soluble
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-type Ca2+ channels
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kondo, S., et al. 1995. J. Neurosurg.82, 469.
Antkiewicz-Michaluk, L., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 254, 9.
Calabresi, P., et al. 1994. J. Neurosci. 14, 4871.
Akman, M.S., et al. 1993. Endocrinology132, 1286.
Cirillo, M., et al. 1993. Circ. Res.72, 847.
Young, R.J., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1146, 81.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 311.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1