Merck
M5441
Sigma-Aldrich
Mibefradil dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
Szinonimák:
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-Benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthyl methoxyacetate dihydrochloride hydrate, Ro 40-5967 hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H38FN3O3 · 2HCl · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
568.55 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Terméknév
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble >20 mg/mL
absolute ethanol: insoluble
kezdeményező
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Alkalmazás
Mibefradil has been used as a T-type calcium channel blocker in various cells. It has also been used to reduce apoptosis of retinal ganglion cells (RGC) in EphB2-Fc.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mibefradil is a tetralol derivative and nondihydropyridine calcium channel blocker. It blocks long-type (L-type) calcium channels. It blocks mildly the Purkinje-type (P-type) calcium channels in Purkinje neurons.
Ro 40-5967 is a T-type Ca2+ channel blocker; antihypertensive.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Calcium channels are involved in EphB/ephrinB reverse signaling-induced apoptosis in a rat chronic ocular hypertension model
Dong L, et al.
Molecular Medicine Reports, 17(2), 2465-2471 (2018)
Bobbi-Jo Lowie et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(5), G835-G845 (2011-08-13)
Interstitial cells of Cajal associated with the myenteric plexus (ICC-MP) are pacemaker cells of the small intestine, producing the characteristic omnipresent electrical slow waves, which orchestrate peristaltic motor activity and are associated with rhythmic intracellular calcium oscillations. Our objective was
Mibefradil inhibition of T-type calcium channels in cerebellar purkinje neurons
McDonough S I and Bean B P
Molecular Pharmacology, 54(6), 1080-1087 (1998)
Mibefradil block of cloned T-type calcium channels
Martin R L, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 295(1), 302-308 (2000)
Life-threatening interaction of mibefradil and beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers
Mullins M E, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 280(2), 157-158 (1998)