Fontos dokumentumok
N149
Nimodipine
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 2-methoxyethyl 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
off-white to yellow
oldhatóság
methanol: 62.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
kezdeményező
Bayer
SMILES string
COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNG1(786) , NR3C2(4306)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Alkalmazás
- as a L-type calcium channel (LTCC) inhibitor, to evaluate its neuroprotective activity in the vibrosections
- as a standard, in the enantioseparation of chiral drugs by high performance liquid chromatography (HPLC)
- in the pharmacological studies for the measurement of spine voltage escape
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1