Fontos dokumentumok
I6658
Isradipine
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
4-(4-Benzofurazanyl)-1,-4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 1-methylethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Store under nitrogen
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Novartis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc3nonc23)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H21N3O5/c1-9(2)26-19(24)15-11(4)20-10(3)14(18(23)25-5)16(15)12-7-6-8-13-17(12)22-27-21-13/h6-9,16,20H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3