Fontos dokumentumok
O3125
Ouabain octahydrate
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
1β,3β,5β,11α,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Acocantherine, G-Strophanthin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant seeds (Strophantus gratus)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D −31 to −32.5° in H2O(lit.)
szennyeződések
~8 mol/mol water
szín
white
mp
260 °C
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL (cold)
ethanol: 10 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (hot)
ε (extinkciós együttható)
15.5 at 220 nm in H2O at 1 mM
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Géninformáció
human ... ATIC(471)
rat ... Atp1b1(25650)
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine the effect of salt and ammonia in the external environment on the rate of activity of Na+ /K+ in either silver or golden perch
- in the basolateral compartment to induce maximal baseline short-circuit current in rat fetal distal lung epithelial (FDLE) cells
- as an Na+/K+ ATPase inhibitor to study the relation between blister formation and adenosine triphosphate (ATP) dependent maintenance of plasma membrane homeostasis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox