Fontos dokumentumok
SML2054
SEA0400
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
SEA0400, 2-[4-[(2,5-Difluorophenyl)methoxy]phenoxy]-5-ethoxybenzenamine, SEA 0400
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C2)C(N)=C1
InChI
1S/C21H19F2NO3/c1-2-25-18-8-10-21(20(24)12-18)27-17-6-4-16(5-7-17)26-13-14-11-15(22)3-9-19(14)23/h3-12H,2,13,24H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSUBLPUJDOWYDP-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)