Fontos dokumentumok
I7378
Indomethacin
98.5-100.5% (in accordance with EP), powder or crystals, COX inhibitor
Szinonimák:
1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Indomethacin, 98.5-100.5% (in accordance with EP)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98.5-100.5% (in accordance with EP)
Forma
powder or crystals
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
158-162 °C
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , ALOX5(240) , ELA2(1991) , GPR44(11251) , IL1A(3552) , PLA2G1B(5319) , PTGDR(5729) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689) , Ptgdr(19214) , Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219) , Ptgs1(19224)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693) , Ptgs2(29527)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a medium supplement in osteogenic and adipogenic differentiation assays in human bone marrow stem cells
- as a medium supplement in bovine amniotic fluid stem cells (BAFSCs) culture
- in the inhibition of prostaglandin E2 (PGE2) in T cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Protocols
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.