Fontos dokumentumok
B112
(±)-Bay K8644
calcium channel agonist
Szinonimák:
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-(2-[trifluoromethyl]phenyl)pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
Teszt
≥97.5% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to dark yellow
mp
168-170 °C
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL
methanol and ethanol: 63 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Cacna1c(24239)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)