Fontos dokumentumok
M5060
E-4031
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
N-[4-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl]-4-piperidinyl]carbonyl]phenyl]methanesulfonamide dihydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
tárolási körülmény
desiccated
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- human ether-a-go-go-related gene (hERG) blocker in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs)
- IKr blocker in long QT syndrome (LQTS) induced pluripotent stem (iPSCs) embryoid bodies
- IKr blocker in rat ventricular myocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3