Fontos dokumentumok
P0884
(±)-Propranolol hydrochloride
≥99% (TLC), powder, β-adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
(±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-Propranolol hydrochloride, ≥99% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Általános leírás
Alkalmazás
- to determine whether autonomic nervous system mediated the promotive effect on skin microcirculation in rat
- as a non-selective β- receptor blocker to reduce the arrhythmogenic events
- to study its effect on oxygen-induced retinopathy in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.