Fontos dokumentumok
D2521
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3S)-(+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, CRD-401
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
kezdeményező
Valeant
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Géninformáció
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on diffusion and release in monolithic dispersion matrix(26)
- to study its neuroprotective effects in retinitis pigmentosa (RP) models(27)
- as an antagonist against the Cav1.2 L-type calcium channels (LTCCs)(28)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.