Merck
74540
Sigma-Aldrich
Nordihydroguaiaretic acid
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.36
Beilstein:
2056826
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
szennyeződések
≤2% water
mp
184-186 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Alox12(11684)
Általános leírás
Nordihydroguaiaretic acid (NDGA) is used as an antioxidant and potent scavenger of reactive oxygen species (ROS).
Alkalmazás
Nordihydroguaiaretic acid can be used:
  • In the synthesis of nordihydroguaiaretic acid derivatives with potent HIV inhibition activity.
  • As a starting material in the synthesis of tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lipoxygenase inhibitor; polyphenol-bearing o-dihydroxy (catechol) structure.
Egyéb megjegyzések
Inhibitor of broad bean lipoxygenase
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Nordihydroguaiaretic acid is a potent in vitro scavenger of peroxynitrite, singlet oxygen, hydroxyl radical, superoxide anion and hypochlorous acid and prevents in vivo ozone-induced tyrosine nitration in lungs.
Floriano-Sanchez E, et al.
Free Radical Research, 40(5), 523-533 (2006)
Tetra-O-methylnordihydroguaiaretic acid inhibits melanoma in vivo
Lambert JD, et al.
Cancer Letters, 171(1), 47-56 (2001)
New nordihydroguaiaretic acid derivatives as anti-HIV agents.
Hwu JR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(6), 1884-1888 (2008)
H.M. Al-Obaidy et al.
Journal of Food Science, 46, 597-597 (1981)
Silvia Arteaga et al.
Journal of ethnopharmacology, 98(3), 231-239 (2005-04-09)
Although controversial, Creosote bush, Larrea tridentata (Sesse and Moc. ex DC) Coville, is used to treat a variety of illnesses including infertility, rheumatism, arthritis, diabetes, gallbladder and kidney stones, pain and inflammation. Recently, it has been used as a nutritional