Fontos dokumentumok
V4629
(±)-Verapamil hydrochloride
≥99% (titration), powder, α1-adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(±)-Verapamil hydrochloride, ≥99% (titration), powder
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
szín
white
mp
142 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Alkalmazás
- to inhibit calcium oscillation in fertilized oocyte
- to block calcium channel, thereby blocking the action of IL-1β (interleukin-1β), resulting in membrane depolarization
- to investigate the effect of verapamil on cytotoxicity of 1,3-dilinoleoylglycerol (DLG)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox