Fontos dokumentumok
PHR1287
Glyburide (Glibenclamide)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Glybenclamide, 5-Chloro-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)phenethyl]-2-methoxybenzamide, Glyburide, N-p-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonyl-N′-cyclohexylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 175
traceable to Ph. Eur. G0325000
traceable to USP 1295505
API-család
glyburide, glibenclamide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Általános leírás
Glyburide (Glibenclamide) is a potent second-generation sulfonylurea widely utilized as an anti-diabetic drug, typically against type 2 diabetes. Its mode of action majorly involves the stimulation of endogenous insulin release from beta cells of pancreas.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2