Fontos dokumentumok
B133
(S)-(−)-Bay K8644
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
S-(−)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
yellow
oldhatóság
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@H]1c2ccccc2C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFLWDHHVRRZMEI-ZDUSSCGKSA-N
Géninformáció
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)