Fontos dokumentumok
G7396
β-Glucuronidase from Escherichia coli
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type IX-A
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
molekulatömeg
290 kDa
összetétel
Protein, 30-70% biuret
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Minőség
Egység definíció
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.