Fontos dokumentumok
G8132
β-Glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
Type L-II, lyophilized powder, 1,000,000-3,000,000 units/g solid
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
limpet (Patella vulgata)
Minőségi szint
típus
Type L-II
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
1,000,000-3,000,000 units/g solid
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Learn more about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocols
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.