Fontos dokumentumok
G2174
β-Glucuronidase from limpets (Patella vulgata)
aqueous solution, ≥85,000 units/mL
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
limpet (Patella vulgata)
Minőségi szint
Forma
aqueous solution
specifikus aktivitás
≥85,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Learn more about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocols
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.