Merck
B4532
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥98%
Szinonimák:
Magenta-GlcA, Magenta glucuronide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
521.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
Alkalmazás
Chromogenic substrate for β-glucuronidase; produces a magenta color in GUS+ bacterial colonies.
Kapcsolódás
An alternative to 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide (X−GlcA) for detection of the β-glucuronidase gene.
Jogi információk
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.