Fontos dokumentumok
S1629
Sulfatase from Aerobacter aerogenes
Type VI, buffered aqueous glycerol solution, 2-5 units/mg protein (biuret), 10-20 units/mL
Szinonimák:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type VI
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
2-5 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
~41 kDa
koncentráció
10-20 units/mL
idegen aktivitás
β-Glucuronidase ≤10 U/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a deconjugation enzyme for treating plasma samples for quercetin quantification using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) analyses
- in fluorescence intensity-based enzymatic assay with an activity-based probe probe 1
- to treat sulfatide liposomes to remove the 3-O-sulfogalactosyde head from sulfatides
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)