Fontos dokumentumok
G8162
β-Glucuronidase from Escherichia coli
aqueous glycerol solution, ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
Forma
aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
molekulatömeg
69-71 kDa
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
The optimal conditions for the enzymatic hydrolysis of α-hydroxytriazolam, one of the major metabolites of triazolam in human urine, were determined using β-glucuronidase Type IX-A.
It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
szubsztrát
összehasonlítható termékek
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.