Fontos dokumentumok
G0799
β-Glucuronidase from Escherichia coli
>20,000,000 units/g protein, recombinant, expressed in E. coli, aqueous glycerol solution
Szinonimák:
β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
aqueous glycerol solution
specifikus aktivitás
>20,000,000 units/g protein
molekulatömeg
74 kDa
koncentráció
>1 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Learn more
about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.