Fontos dokumentumok
73677
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
Szinonimák:
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, ≥99.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
szennyeződések
≤0.05% free 4-nitrophenol
≤7% water
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
alkalmasság
suitable as substrate for β-glucuronidase test
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
Alkalmazás
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?