Fontos dokumentumok
B8174
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide sodium salt
tablet
Szinonimák:
BC-Indicator, X-GlcA, X-glucuronide
About This Item
Javasolt termékek
form
tablet
Minőségi szint
oldhatóság
deionized water: one tablet, 5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C14H13BrClNO7.Na/c15-4-1-2-5-7(8(4)16)6(3-17-5)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBLSVGDGSKUDCT-CYRSAHDMSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Mennyiség
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.