Fontos dokumentumok
SRE0095
Fast β-Glucuronidase, Recombinant
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
Szinonimák:
β-Glucuronidase from limpets (Patella vulgata), β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in proprietary host
Minőségi szint
Forma
aqueous solution
koncentráció
300000-400000 units/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Learn more about recent application data generated by Sigma R&D to optimize hydrolysis for different drug classes using enzymes from different sources and the use of a chromatographicaly purified enzyme to reduce the effect of esterase activity resulting in conversion of 6-MAM to Morphine
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.