Fontos dokumentumok
S9626
Sulfatase from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
Szinonimák:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type H-1
Minőségi szint
Forma
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
molekulatömeg
~85 kDa by gel filtration
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- sample extraction
- sulfatase assays
- enzymatic hydrolysis
- extract preparation for glucosinolate analysis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)