Fontos dokumentumok
S9754
Sulfatase from abalone entrails
Type VIII, lyophilized powder, 20-40 units/mg solid
Szinonimák:
Aryl-sulfatase, Aryl-sulfate sulfohydrolase, Phenolsulfatase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
abalone entrails
Minőségi szint
típus
Type VIII
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
20-40 units/mg solid
molekulatömeg
~43 kDa by gel filtration
idegen aktivitás
β-Glucuronidase ≤10.0 Sigma units/mg solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
szubsztrát
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)