Fontos dokumentumok
P0501
Phenolphthalein β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate
Szinonimák:
Phenolphthalein β-D-glucosiduronic acid, Phenolphthalein glucuronic acid, Phenolphthalein mono-β-D-glucosiduronic acid
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
oldhatóság
H2O: soluble 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C26H22O10/c27-15-9-5-13(6-10-15)26(18-4-2-1-3-17(18)24(33)36-26)14-7-11-16(12-8-14)34-25-21(30)19(28)20(29)22(35-25)23(31)32/h1-12,19-22,25,27-30H,(H,31,32)/t19-,20-,21+,22-,25+,26?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXJYOZKDDSONLX-XADSOVDISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Drug conjugate analysis and the enzymatic hydrolysis of glucuronides
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.