Fontos dokumentumok
G0251
β-Glucuronidase from bovine liver
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
Szinonimák:
Bovine Liver beta-Glucuronidase, β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type B-1
Minőségi szint
form
solid
specifikus aktivitás
≥1,000,000 units/g solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.